This product is offered in a powdered format. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Wichtige Dokumente
I5159
Imiquimod
≥98% (HPLC), solid, caspase 3 activator
Synonym(e):
1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazole[4,5-c]quinoline-4-amine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Imiquimod, ≥98% (HPLC), solid
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
H2O: <2 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL (warming to 60 °C for 15 minutes)
SMILES String
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChIKey
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TLR7(51284)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is imiquimod a cream?