Merck
SRP8029
Sigma-Aldrich
Flagellin aus Salmonella typhimurium
>95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FliC, Intelectin-1
Größe auswählen
10 μG
CHF 273.00
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 273.00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~50 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2 ... fliC (STM1959)
Allgemeine Beschreibung
Das codierte Flagellinfilament enthält 55 kDa Monomere.[1]
FliC (Flagellin) ist die Protein-Untereinheit, die durch seine Polymerisation bakteriellen Flagella-Filamente bildet. Das Protein hat vier Domänen (D0, D1, D2, D3).[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Es stimuliert auch die Produktion von proinflammatorischen Mediatoren: Stickstoffoxid, Interleukin 1 (IL-1), IL-6, IL-8 und Tumornekrosefaktor α.[3]
FliC (Flagellin) kann das angeborene Immunsystem durch den TLR5 (Toll-like-Rezeptor 5) aktivieren und ist ein wichtiges proinflammatorisches Molekül.[2][4] FliC induziert auch die Produktion von Antikörpern und wird durch CD4+-T-Zellen als ein Antigen identifiziert.[5]
Physikalische Form
Lyophilisiert aus PBS.
Rekonstituierung
Mit 100 μl entionisiertem Wasser rekonstituieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Flagellin/TLR5 responses in epithelia reveal intertwined activation of inflammatory and apoptotic pathways.
Zeng H, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 290(1), G96-G108 (2006)
Laís Rossi Perazza et al.
The Journal of nutrition, 150(10), 2673-2686 (2020-09-05)
Recent meta-analyses suggest that the consumption of fermented dairy products reduces type 2 diabetes and cardiovascular disease (CVD) risk, although the underlying mechanisms remain unclear. We evaluated whether dairy protein products modulated gut microbiota and cardiometabolic features in mouse models
In vivo, fliC expression by Salmonella enterica serovar Typhimurium is heterogeneous, regulated by ClpX, and anatomically restricted.
Cummings LA
Molecular Microbiology, 61, 795-809 (2006)
Mucosal administration of flagellin induces innate immunity in the mouse lung.
Honko A N and Mizel S B
Infection and Immunity, 72(11), 6676-6679 (2004)
FliC-specific CD4+ T cell responses are restricted by bacterial regulation of antigen expression.
Cummings LA
Journal of Immunology, 174, 7929-7938 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello! I wondered if this product is expressed from the host in its native folded state? I am interested in obtaining native folded flagellin... thanks for any insights you can provide in this matter!
    1 answer
    1. The structure of the material after purification is not assessed. While the native folding state cannot be guaranteed, the final purified flagellan can bind human and mouse TLR5 and activate TLR5 in cell culture.
      Helpful?
  2. Good morning, I would like to have the sequence of this protein and the host where it was produced. Thank yo and best regards
    1 answer
    1. This is native Flagellin purified from Salmonella typhimurium. The published sequence can be found here:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P06179/entry