Stock solutions of Resiquimod in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for a maximum duration of 2 months.
Wichtige Dokumente
SML0196
Resiquimod
≥98% (HPLC), powder, TLR7/TLR8 agonist
Synonym(e):
4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha, Alpha-dimethyl-1H-imidazo(4,5-c)chinolin-1-ethanol, R-848, R848, S28463
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Resiquimod, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
InChI
1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
InChIKey
BXNMTOQRYBFHNZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
-
What are the recommended storage conditions for stock solutions of Resiquimod (item SML0196)?