539131
Protease Inhibitor Cocktail I
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set I, A cocktail of five protease inhibitors that will inhibit a broad range of proteases and esterases. Supplied with a data sheet.
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- kaltem Puffer für den Radioimmunpräzipitationsassay (RIPA) zur Herstellung von Zelllysaten für den Western Blot
- RIPA-Lysepuffer zur Extraktion des Gesamtproteins aus Rattenlebergeweben und AML12-Zellen
- Saccharoselösung zur Homogenisierung der Großhirnrinde von Mäusen zur Isolierung von Myelin
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Protease-Inhibitor-Cocktails bieten den Zielproteinen Schutz vor dem Abbau in Rohextrakten
- Rekonstitutionsbereit
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable