Merck
E9644
Sigma-Aldrich
Epidermal Growth Factor, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Epidermaler Wachstumsfaktor human, EGF
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
hEGF, EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.08-0.8 ng/mL ED50/EC50
Mol-Gew.
~6 kDa
Verpackung
pkg of 5X0.2 mg
pkg of 0.2 mg
pkg of 0.5 mg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg endotoxin (EGF)
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]%12N(CCC%12)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N
InChI
1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-
Angaben zum Gen
human ... EGF(1950)
Anwendung
Dieses Produkt wird als Mitogen verwendet und löst bei verschiedenen Zelllinien die Zellmitose aus. In Gewebekulturen reduziert oder eliminiert EGF den Serumbedarf und kann zusammen mit anderen Medienzusätzen und Hormonen eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) ist ein kleines mitogenes Polypeptid, das in vielen verschiedenen Gewebeteilen und Körperflüssigkeiten mehrerer Säugetierarten vorhanden ist. EGF ist ein Mitglied der Wachstumsfaktorfamilie, die durch sechs konservierte Cysteinmotive charakterisiert ist, die drei Disulfidbindungen bilden. EGF ist für eine Vielzahl verschiedener Epidermis- und Epithelzellen mitogen, u. a. Fibroblasten, Gliazellen, vaskuläre und korneale Endothelzellen, Rinder-Granulosazellen, HeLa-Zellen, SV40-3T3-Zellen und Säuger-Epithelzellen.
Von EGF betroffene Zellfunktionen: Mitose, Ionenfluss, Glucosetransport, Glycolyse, Nukleinsäure- und Proteinsynthese, Überleben, Wachstum, Proliferation und Differenzierung.
Biologische Wirkungen von EGF: Hemmung der Magensäure-Sekretion, Fötuswachstum und -entwicklung und Neuromodulation im zentralen Nervensystem.
Von EGF betroffenen Signalwege: EGFR-Signale, MAPK-Kaskaden, PIP, Ca+2-Signale
Komponenten
Humanes EGF (hEGF) ist mit β-Urogastron identisch, einem auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Hemmung der Magensäure-Sekretion isolierten Molekül. EGF ist strukturell mit dem humanen transformierenden Wachstumsfaktor α homolog. Beide wirken über EGF-Rezeptoren. E9644 ist die N-terminale Methionyl-Form des natürlichen reifen EGF.
Vorsicht
Das Produkt sollte bei -20 °C gelagert werden und bleibt mindestens 3 Jahre lang aktiv. Nach der Rekonstitution kann es einen Monat lang bei 2–8 °C oder für längere Zeit in Aliquoten gefroren bei -70 °C oder -20 °C aufbewahrt werden.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wurde aus einer 0,2 μM-filtrierten Lösung aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, lyophilisiert. Es sollte durch Zugabe des Inhalts des Fläschchens auf 1 mg/ml unter Verwendung von 10 mM Essigsäure rekonstituiert werden. Zur Verdünnung auf niedrigere Konzentrationen, jedoch nicht unter 10 μg/ml, ist die Zugabe von 0,1 % BSA oder HSA erforderlich. Zur Verwendung in Proliferationsassays die Probe mit Medium ohne Albumin weiter verdünnen.
Hinweis zur Analyse
Die biologische Aktivität dieses Produkts wird mit einem Zellproliferationsassay unter Verwendung von BALB/MK-Zellen gemessen. EC50 wird als die effektive Konzentration des Wachstumsfaktors definiert, die in einem zellbasierten Bioassay einen Anstieg des Zellwachstums von 50 % hervorruft.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anita Alexa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(9), 2711-2716 (2015-03-03)
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) bind and activate their downstream kinase substrates, MAPK-activated protein kinases (MAPKAPKs). Notably, extracellular signal regulated kinase 2 (ERK2) phosphorylates ribosomal S6 kinase 1 (RSK1), which promotes cellular growth. Here, we determined the crystal structure of an
Piera Versura et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(8), 5488-5496 (2011-04-19)
To investigate the immune response of human conjunctival epithelium to hyperosmolar stress. Tear osmolarity was measured in 15 normal subjects and 25 dry eye (DE) patients; conjunctival imprint cytology samples were obtained at the nasal bulbar area. Subconfluent primary human
Koji Teramoto et al.
Cellular signalling, 62, 109329-109329 (2019-06-04)
EphA2, which belongs to the Eph family of receptor tyrosine kinases, is overexpressed in a variety of human cancers. Serine 897 (S897) phosphorylation of EphA2 is known to promote cancer cell migration and proliferation in a ligand-independent manner. In this
Hossein Baharvand et al.
Molecular vision, 13, 1711-1721 (2007-10-26)
A new strategy of treating ocular surface reconstruction is to transplant a bioengineered graft by expanding limbal stem cells (SCs) ex vivo on the amniotic membrane (AM). The reasons for the exceptional success on the AM are not fully understood
Marzeih Ebrahimi et al.
Molecular vision, 16, 1680-1688 (2010-09-02)
The aim of this study is to create an ex vivo model to examine the expression of major heat-shock protein (HSP) families; HSP60, HSP72, and HSP90, and heat-shock cognate 70 (HCS70) at the mRNA and protein level in differentiating corneal
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Verwandter Inhalt
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.