H2395
Hoaglands Basalsalzmischung Nr. 2
powder, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Hoagland solution 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- Herstellung von Hoagland-Lösung zur Behandlung von Wurzelspitzen
- Züchtung von Maissamen (Zea mays L.)
- Züchtung von Reiskeimlingen Hydroloponische Behandlung von M. sinensis (cv. Kosung)-Keimlingen
Alternative Formulierung
Menge
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.