M0654
Murashige and Skoog Basal Salt Macronutrient Solution
10 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Basal Salt Solution, Murashige and Skoog Medium
About This Item
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Konzentration
10 ×
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Anwendung(en)
agriculture
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Alternative Formulierung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable