Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Das Murashige-Skoog-Medium ist ein weit verbreitetes Wachstumsmedium für Pflanzengewebekulturen. Das M&S-Basalmedium enthält Makronährstoffe, die hohe Mengen an Nitrat und organischen Zusätzen wie Agar, Zucker, Vitaminen und Wachstumsregulatoren aufweisen. Wichtige, dem M&S-Medium häufig zugesetzte Wachstumsregulatoren sind u. a. IAA (Auxin/Morphogen) und Kinetin (Cytokinin/Zellteilungspromotor).
Application
Murashige und Skoog Basales Salzgemisch (MS) wurde verwendet, um das Wachstum und die Regeneration von transformierten Tabakzellen zu unterstützen. Es wurde auch als Wachstumsmedium für die Keimung von Arabidopsis thaliana-Samen (Col-0) verwendet.
Preparation Note
Das Murashige-Skoog-Medium kann aus Pulver oder durch die Kombination der Hauptbestandteile des MS-Komplettmediums, wie Makronährstoff- und Vitamingemische, rekonstituiert werden. Die Murashige und Skoog-Salzmischung (M5524) enthält die Makro- und Mikronährstoffe der ursprünglichen klassischen Formulierung. Sie kann mit MS-Vitaminen oder Gamborg-Vitaminen kombiniert und durch Zusatz von Sucrose, Agar, Auxinen (IAA) und Zytokininen (Kinetin) zur Herstellung eines Komplettmediums für Pflanzengewebekulturen verwendet werden.
Formulierung enthält 4,3 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Other Notes
Lagerung:
Pulvermedien sind extrem hygroskopisch und müssen vor Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Wenn möglich, sollte der gesamte Packungsinhalt umgehend nach dem Öffnen verwendet werden.
Trockenmedien in einem Exsikkator bei 0–5 °C aufbewahren.
Folgende Anzeichen weisen auf einen Verfall des Trockenmediums hin: 1) Farbänderung; 2) Granulierung, Verklumpung oder Partikel im gesamten Pulver; 3) Unlöslichkeit; 4) pH-Änderung oder 5) keine Wachstumsförderung bei ordnungsgemäßer Verwendung.
Medienvorbereitung
Pulvermedien sind extrem hygroskopisch und müssen vor Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Wenn möglich, sollte der gesamte Packungsinhalt umgehend nach dem Öffnen verwendet werden.
Trockenmedien in einem Exsikkator bei 0–5 °C aufbewahren.
Folgende Anzeichen weisen auf einen Verfall des Trockenmediums hin: 1) Farbänderung; 2) Granulierung, Verklumpung oder Partikel im gesamten Pulver; 3) Unlöslichkeit; 4) pH-Änderung oder 5) keine Wachstumsförderung bei ordnungsgemäßer Verwendung.
Medienvorbereitung
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?