Merck
GE28-9893-35
Sigma-Aldrich
HiLoad® 16/600 Superdex® 200 pg
Cytiva 28-9893-35, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
Synonym(e):
16/600 Superdex 200, HiLoad Superdex 200
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
Mol-Gew.
10000-600000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9893-35
Parameter
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
Bettvolumen
120 mL
Säule L × ID
60 cm × 16 mm
Matrix
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-agarose phase
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HiLoad® 16/600 Superdex® 200 Prep Grade (pg) sind vorgepackte XK-Säulen, die für die hochauflösende präparative Gelfiltrationschromatographie geeignet sind. Die Säule ist eine hervorragende Wahl zur Trennung von monoklonalen Antikörpern (MAbs) von Dimeren und Verunreinigungen.
Superdex® Prep Grade (pg) wird durch die kovalente Bindung von Dextran an hochvernetzte Agarose hergestellt. Die Trennungseigenschaften dieser Medien werden durch die Dextrankomponente bestimmt. Steile Selektivitätskurven sorgen für hervorragende Trennwirkung für Peptide und Proteine in den Molekulargewichtsbereichen, Mr < 10.000 (Superdex® 30 pg), Mr 3.000 bis 70.000 (Superdex® 75 pg) und Mr 10.000 bis 600.000 (Superdex® 200 pg). Das Medium kombiniert eine hohe mechanische Festigkeit mit einer hohen Hydrophilität und ermöglicht hohe Flussraten sowie minimale unspezifische Interaktionen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Auflösung bei kurzen Laufzeiten und guter Rückgewinnung.
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten.
  • Trennungen können auf Produktionsniveaus skaliert werden.
  • Zur praktischen Verwendung und Reproduzierbarkeit vorgepackt.
  • 1/16" Anschlussstücke für AKTA-Design-Systeme.
Eignung
Alle gebräuchlichen Puffer, 1 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 70 % Ethanol, 30 % Isopropanol, 30 % Acetonitril
für die hochauflösende präparative Gelfiltrationschromatographie, z. B. Trennung von mAbs von Dimeren und Verunreinigungen
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
HiLoad is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Optimierung der Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen mit Cytiva-Produkten.
Protokolle
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap® Protein G HP from Cytiva for the capture step.
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.