Merck
GE28-9909-45
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 5/150 GL
Cytiva 28-9909-45, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 8.6 μm particle size
Synonym(e):
Säule für die Größenausschlusschromatographie
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
glass column
polyethylene filter
Produktlinie
Superdex®
Mol-Gew.
10000-600000 Da (globular proteins)
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9909-45
Verpackung
1 ea of
Parameter
<0.75 mL/min flow rate
<0.75 ml/min flow rate
<3.0 Mpa (725 psi)
4-50 μL sample volume
Bettvolumen
~3 mL
Säule L × ID
15 cm × 5 mm
Matrix
agarose dextran composite
polymeric
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
8.6 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Superdex™-200-Increase-Säulen für die Größenausschluss-Chromatographie sind gut geeignet für hochauflösende Analysen und die Aufreinigung im kleinen Maßstab von monoklonalen Antikörpern (mAb) und anderen Biomolekülen mit Mr ~ 10 000 bis ~ 600 000.
Superdex™ 200 Increase ist eine Dextran-Agarose-Verbundmatrix der nächsten Generation für SEC. Superdex™-Increase-Säulen bieten kleinere und starrere Perlen als ihre Vorgängergenerationen und damit eine Aufreinigung mit höherer Auflösung bei kürzeren Laufzeiten.
Die Selektivitätskurve von Superdex™ 200 Increase ist für eine ausgezeichnete Auflösung von Antikörpern und Makromolekülen im Bereich von Mr ~ 100 000 bis ~ 300 000 optimiert. Es eignet sich gut für den Nachweis und die Trennung von Antikörper-Monomeren, -Dimeren und -Aggregaten, die in monoklonalen Antikörperpräparaten vorhanden sind. Die hervorragende Auflösungsleistung dieses Harzes erleichtert die Proteincharakterisierung, einschließlich der Analyse von Antikörpergrößenvarianten, der Beurteilung der Homogenität der Membranproteingröße und der Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen.
Superdex™ 200 Increase ist für eine hochauflösende Trennung von Proteinen mit Molekulargewichten im Bereich von Mr ~ 100 000 bis ~ 300 000 optimiert. Superose™ 6 Increase erweitert den Fraktionierungsbereich zur Auflösung von sehr großen Proteinkomplexen und Makromolekülen, die Superdex 200 Increase nicht trennen kann.
Dieses Harz auf Agarosebasis ist alkalibeständig und eignet sich für Verfahren der In-situ-Reinigung (CIP). Dadurch kann dieselbe Säule für verschiedene Proteine verwendet werden, wobei das Risiko einer Verschleppung zwischen Proben minimal ist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserte Leistung: verbesserte Auflösung und Laufzeit im Vergleich zu dem Vorgängermodell Superdex™ 200.
  • Sehr hohe Auflösung: kleine Perlengröße und enge Partikelgrößenverteilung bieten eine hohe Auflösung für hohe Proteinreinheit.
  • Hohe Durchflussraten: aufgrund starrer Perlen mit hervorragenden Druck-/Flusseigenschaften.
Eignung
Gut geeignet für Reinheits-Schnelltests und rasche Screenings von experimentellen Bedingungen.
Langfristige Verwendung: alle gebräuchlichen wässrigen Puffer, bis zu 8 M Harnstoff, ionische und nicht-ionische Reinigungsmittel, bis zu 6 M Guanidinhydrochlorid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Protokolle
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.