Merck
GE28-9893-36
Sigma-Aldrich
HiLoad® 26/600 Superdex® 200 pg
Cytiva 28-9893-36, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
Synonym(e):
HiLoad Superdex 200
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
Mol-Gew.
10000-600000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9893-36
Parameter
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa
Bettvolumen
320 mL
Säule L × ID
60 cm × 26 mm
Matrix
agarose-dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HiLoad® 26/600 Superdex® 200 prep grade sind vorgepackte XK-Säulen für die hochauflösende präparative Gelfiltrationschromatographie. Die Säule ist hervorragend für die Trennung von mAk von Dimeren und Verunreinigungen geeignet.
Superdex® prep grade (pg) wird durch kovalente Bindung von Dextran an stark quervernetzte Agarose hergestellt. Die Trennungseigenschaften dieser Medien werden durch die Dextrankomponente bestimmt. Steile Selektivitätskurven ermöglichen die hochauflösende Trennung von Peptiden und Proteinen in den Molekulargewichtsbereichen Mr < 10 000 (Superdex® 30 pg), Mr 3.000 bis 70.000 (Superdex® 75 pg) und Mr 10.000 bis 600.000 (Superdex® 200 pg). Das Chromatographiemedium verbindet hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilie. Dies ermöglicht hohe Flussraten und minimale nicht-spezifische Wechselwirkungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Auflösung bei kurzen Laufzeiten und guter Ausbeute.
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten.
  • Trennungen können bis auf Produktionsniveau vergrößert werden.
  • Vorgepackt für einfache Handhabung und Reproduzierbarkeit.
  • 1/16"-Fittings für einfaches Anschließen an Systeme mit AKTA-Design.
Eignung
Alle gängigen Puffer, 1 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 70 % Ethanol, 30 % Isopropanol, 30 % Acetonitril
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
HiLoad is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protokolle
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Verwandter Inhalt
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.