GE28-9893-34
HiLoad® 26/600 Superdex® 75 pg
Cytiva 28-9893-34, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
Synonym(e):
Größenausschluss-Chromatographie
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
Mol-Gew.
3000-70000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9893-34
Parameter
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa (42 psi)
Bettvolumen
320 mL
Säule L × ID
60 cm × 26 mm
Matrix
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Superdex® Prep Grade (pg) wird durch kovalente Bindung von Dextran an hochgradig quervernetzte Agarose hergestellt. Die Trenneigenschaften dieser Medien werden durch die Dextrankomponente bestimmt. Steile Selektivitätskurven bieten ausgezeichnete Auflösungsfähigkeit für Peptide und Proteine in den Molekulargewichtsbereichen, Mr < 10.000 (Superdex® 30 pg), Mr 3.000 bis 70.000 (Superdex® 75 pg) und Mr 10.000 bis 600.000 (Superdex® 200 pg). Das Medium kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilität. Dies ermöglicht hohe Flussraten und minimale unspezifische Interaktionen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Auflösung bei kurzen Laufzeiten und guter Wiederfindungsrate.
- Hohe Kapazität bei hohen Flussraten.
- Trennungen können bis auf Produktionsniveau skaliert werden.
- Vorgepackt für einfache Handhabung und Wiederholbarkeit.
- 1/16"-Anschlüsse für einfaches Anschließen an Systeme mit AKTA-Design.
Eignung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protokolle
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Verwandter Inhalt
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.