Merck
GE29-0915-96
Sigma-Aldrich
Superose® 6 Increase 10/300 GL
Cytiva 29-0915-96, 10/300 GL
Synonym(e):
Superose® 6 Increase
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’150.00
CHF 3’150.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
CHF 3’150.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass column
polyethylene filter
Produktlinie
Superose®
Mol-Gew.
5000-5,000,000 Da (globular proteins)
Verpackung
package of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 29-0915-96
Parameter
<0.35 mL/min flow rate
<0.75 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.75 mL/min flow rate
<1.50 mL/min flow rate (water at room temp)
25-500 μL sample volume
3 Mpa
Bettvolumen
24 mL
Matrix
cross-linked agarose
polymeric
Aktive Matrixgruppe
agarose phase
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Superose® 6 Increase 10/300 GL ist eine vielseitig einsetzbare, vorgepackte Säule, die bei der vorbereitenden Aufreinigung im Kleinmaßstab (< 500 μL Probenvolumen) im Rahmen der Ausschlusschromatographie mit hoher Auflösung Anwendung findet und außerdem zur Charakterisierung und Analyse von Proteinen und anderen Biomolekülen mit Molekulargewichten zwischen 5.000 und 5.000.000 eingesetzt werden kann.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Höhere Auflösung im Vergleich zu Superose 6 und daher höherer Reinheitsgrad und bessere Analyseergebnisse.
  • Geringere Laufzeit im Vergleich zu Superose 6 und daher schnellere Ergebnisse.
  • Vielseitig einsetzbar sowohl für vorbereitende als auch analytische Zwecke, insbesondere für große Proteine und Komplexe.
  • Tolerant gegenüber aggressiven Reinigungsverfahren mit hohen pH-Werten, was die Lebensdauer der Säule verlängert und Übertragungsrückstände verringert.
Eignung
Die Säule Superose 6 Increase 10/300 GL eignet sich zur vorbereitenden Aufreinigung im Kleinmaßstab (25 - 500 μl Probenvolumen), um während der Hochreinigungsphase der Aufreinigung Milligramm-Mengen an Zielproteinen mit sehr homogenen Größen zu erhalten. Sie eignet sich auch zur Charakterisierung großer Proteinkomplexe und zur Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen.
In allen üblichen Puffern stabil: 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 1 % SDS, organische Lösungsmittel, 0,5 M NaOH (zur Reinigung vor Ort (CIP))
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
LiChropur Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anja Fux et al.
Cell chemical biology, 26(1), 48-59 (2018-11-13)
Detection of dynamic protein-protein interactions within complexes and networks remains a challenging task. Here, we show by the example of the proteolytic ClpXP complex the utility of combined chemical cross-linking and mass spectrometry (XL-MS) to map interactions within ClpP and
Artikel
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protokolle
Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Superose from Cytiva.