Merck
GE17-5446-02
Ficoll®-Paque PREMIUM 1.084
Cytiva 17-5446-02, pack of 6 × 100 mL
Synonym(e):
Ficoll PREMIUM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verpackung
pack of 6 × 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5446-02
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
5.5-7.5
Allgemeine Beschreibung
Ficoll-Paque-PREMIUM-Produkte sind sterile, gebrauchsfertige Dichtegradientenmedien zum Präparieren von mononukleären Zellen.
Die Herstellung der Ficoll-Paque-PREMIUM-Produkte erfolgt auf Basis von Ficoll-Paque PLUS (siehe Ficoll-Paque PLUS), einem sterilen Dichtemedium, das bereits seit über 30 Jahren zur Isolierung von hohen Ausbeuten an mononukleären Zellen aus Knochenmark, peripherem Blut und Nabelschnurblut verwendet wird. Der Unterschied zu Ficoll-Paque PLUS besteht darin, dass alle Ficoll-Paque-PREMIUM-Produkte unter Anwendung eines gemäß ISO 13485:2003 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
Anwendung
Optimiert für die Isolierung von mononukleären Zellen aus peripherem Humanblut, humanem Knochenmark und Nabelschnurblut.
Geeignet für die Isolierung zahlreicher humaner mononukleärer Zellen, einschließlich Zellen von höherer Dichte, und für die Isolierung von Blutzellen von Mäusen oder Ratten.
Geeignet für die Isolierung von humanen mononukleären Zellen von geringerer Dichte (z. B. mesenchymale Stromazellen oder Monozyten).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sterile, gebrauchsfertige Reagenzien zur Herstellung von mononukleären Zellpräparationen aus peripherem Blut, Knochenmark und Nabelschnurblut mittels Dichtegradientenzentrifugation.
  • Unter Anwendung eines gemäß ISO 13485:2003 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems hergestellt.
  • Gewährleistung eines geringen Endotoxingehalts (< 0,12 EU/mL) anhand entsprechender Tests bestätigt.
  • Zytotoxizitätsstufe 0.
  • Für Ficoll-Paque-PREMIUM-Produkte ist eine Regulatory Support File (RSF) verfügbar.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diana Guallar et al.
Cell stem cell, 27(2), 300-314 (2020-05-13)
RNA editing of adenosine to inosine (A to I) is catalyzed by ADAR1 and dramatically alters the cellular transcriptome, although its functional roles in somatic cell reprogramming are largely unexplored. Here, we show that loss of ADAR1-mediated A-to-I editing disrupts
Artikel
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
Density Marker Beads facilitate Percoll gradient monitoring in biological separations.
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protokolle
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
Zur Herstellung eines Percoll-Gradienten muss die Osmolalität von Percoll mit Kochsalzlösung oder Zellkulturmedium eingestellt werden, damit Percoll mit physiologischen Salzlösungen isotonisch wird.
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Verwandter Inhalt
Data was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll for a particular cell or tissue type.