A great reagent, provides a pure pancreatic islet isolation
F9378
Ficoll® 400
Synonym(e):
Polysaccharose 400
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll®-400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll® 400 ist vollständig nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficoll® 400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich.