Merck
GE17-1440-03
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-03, pack of 6 × 500 mL
Synonym(e):
Medium für Ficoll-Dichtegradient, Zellkulturmedium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verpackung
pack of 6 × 500 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1440-03
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
5.5-7.5
Allgemeine Beschreibung
Ficoll-Paque Plus ist in Laboren weltweit ein anerkannter Standard zur Isolierung humaner Lymphozyten für In-vitro-Studien.
Ficoll-Paque PLUS ist ein gebrauchsfertiges, steriles Medium zur Hochausbeute-Isolierung von Lymphozyten aus peripherem Blut unter Anwendung einer einfachen und schnellen Zentrifugationsmethode. Es erhält die Viabilität und repräsentative Verteilung von B- und T-Lymphozyten.
Anwendung
Zur In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus peripherem Humanblut.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertiges, steriles Medium zur Hochausbeute-Isolierung von Lymphozyten aus peripherem Blut.
  • Erhält die Viabilität und repräsentative Verteilung von B- und T-Lymphozyten.
  • Geringer Endotoxin-Gehalt (< 0,12 EU/ml).
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kamalesh Dattaram Mumbrekar et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(3), 671-676 (2014-01-15)
Curative radiation therapy (RT)-induced toxicity poses strong limitations for efficient RT and worsens the quality of life. The parameter that explains when and to what extent normal tissue toxicity in RT evolves would be of clinical relevance because of its
Binbin Deng et al.
iScience, 23(2), 100827-100827 (2020-02-15)
Pseudomonas aeruginosa biofilms represent a major threat to health care. Rugose small colony variants (RSCV) of P. aeruginosa, isolated from chronic infections, display hyperbiofilm phenotype. RSCV biofilms are highly resistant to antibiotics and host defenses. This work shows that RSCV
Chelsea E Stamm et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis, is one of the most successful human pathogens. One reason for its success is that Mtb can reside within host macrophages, a cell type that normally functions to phagocytose and destroy infectious