Fortfahren mit
F4375
Ficoll® PM 400
Type 400
Synonym(e):
Polysaccharose 400
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
non-animal source
type
Type 400
form
powder, spray-dried
optical activity
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
tissue culture: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for component for culture media
storage temp.
room temp
General description
Ficoll 400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch die Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll 400 ist vollkommen nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficoll 400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich. Die gebräuchlichste Anwendung für Ficoll 400 ist als ein Dichtegradientenmedium für die Separation und Isolierung von eukaryotischen Zellen, Organellen und Bakterienzellen. Es können Dichtebereiche bis zu 1,2 g/ml erzielt werden. Es wurde auch in zahlreichen anderen Anwendungen eingesetzt.
Application
Ficoll® PM 400 wird mit Natriumdiatrizoat (Paque) zu Ficoll-Paque, einer Dichtemischung zur Separation von Zellen und Organellen, insbesondere Blutlymphozyten und -monozyten, kombiniert. Es kann zur Gewebezüchtung und makromolekularen Konformationsforschung zur Entwicklung, Beurteilung und Verwendung von makromolekularen Crowding (MMC)-Systemen und Konfigurationen eingesetzt werden. Ficoll PM-400 kann in der Zellen-Gefriertrocknungsforschung eingesetzt werden.
Für die Zelltrennung und die Isolierung von Organellen verwendet.
Features and Benefits
Aufgrund des höheren Molekulargewichts und der geringen dialysierbaren Anteile weist Ficoll eine weitaus geringere Durchlässigkeit für Zellmembranen auf als Saccharose. Daher ist zu erwarten, dass sich Zellen bei einer geringeren Dichte in Ficoll-Gradienten ansammeln als in Saccharose-Gradienten. Aufgrund der geringen Membrandurchlässigkeit und des geringen osmotischen Drucks bleiben Zellfunktion und -morphologie bei Trennungen in Ficoll normalerweise besser erhalten.
Preparation Note
Es können Konzentrationen bis zu 50 % (w/v) in Wasser erzielt werden. Ficoll sollte langsam unter ständigem Rühren zugegeben werden.
Sigma testet die Löslichkeit von Ficoll 400 bei 1 g in 10 ml entionisiertem Wasser, was eine klare bis leicht trübe, farblose bis leicht gelbe Lösung ergibt. Ficoll ist in alkalischen und neutralen Lösungen stabil. Bei pH-Werten unter 3 wird es schnell hydrolysiert, insbesondere bei höheren Temperaturen. Ficoll kann durch 30-minütiges Autoklavieren bei 110 oC und einem neutralen pH-Wert sterilisiert werden. Starke Oxidations- und Reduktionsmittel sind zu vermeiden.
Other Notes
Ein nicht ionisches synthetisches Saccharose-Polymer.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2637F9378F1418
description
Type 400
description
BioXtra, lyophilized powder
description
Type 400-DL, lyophilized powder
description
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
biological source
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder, spray-dried
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for component for culture media
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf