Fortfahren mit
L6715
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonym(e):
Trennmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.077 g/mL at 25 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Wird zum Herstellen eines Dichtegradientenmediums zur Aufreinigung von Lymphozyten und anderen mononukleären Zellen verwendet. Histopaque®-1077 ist eine Lösung aus Polysaccharose und Natriumditrizoat, die auf eine Dichte von 1,077 ± 0,001 g/ml angepasst wird. Dieses Medium ermöglicht die schnelle Rückgewinnung von lebensfähigen Lymphozyten aus kleinen Mengen von Vollblut. Die Technik eignet sich zur Verwendung bei der zellvermittelten Lympholyse und zur Typisierung von humanem Lymphozytenantigen (HLA)2. Es kann auch als anfänglicher Isolationsschritt vor der Zählung von T-, B- und „Null“-Lymphozyten eingesetzt werden.
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14660CH4281H4409
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)