The thickness is not determined for this product. In general, glass plates used for electrophoresis gels range from 0.125 to 0.1875 inches in thickness.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 133.00 CHF 113.05 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
CHF 113.05
ListenpreisCHF 133.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Glasplatten für vertikales Standardgel, Breite 16,5 cm, W × H 16.5 cm × 14.5 cm
W × H
16.5 cm × 14.5 cm
Packaging
Das Set besteht aus einer rechteckigen Platte mit abgerundeten unteren Ecken und einer eingekerbten Platte.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| W × H 16.5 cm × 14.5 cm | W × H 16.5 cm × 22 cm | W × H 16.5 cm × 28 cm | W × H 16.5 cm × 19 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasplatten für vertikales Standardgel, Breite 16,5 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How thick is the plate (in mm)?