F2878
Ficoll® PM 70
Type 70
Synonym(e):
Poly-(saccharose-co-epichlorhydrin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type 70
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
~70,000
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a macromolecule in a comparative study to evaluate its effect in vitrification solutions
- as a supplement in the vitrification solution for the vitrification procedure of oocytes
- as a component of low serum medium for human lung fibroblast cell culture to promote a crowded environment
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll®-400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll® 400 ist vollständig nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficoll® 400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich.