Merck
EP0030140508
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 10 × 10, Holds 100 x cryotubes
Synonym(e):
Eppendorf Tube Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.12
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 100 x cryotubes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030140508 (Global)
Höhe
53 mm
Größe
10 × 10
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG