EP0030140532
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 4 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
Größe auswählen
CHF 49.20
Größe auswählen
About This Item
CHF 49.20
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 25 x 5 mL tubes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030140532 (Global)
Verpackung
pack of 4 ×
Höhe
64 mm
Größe
5 × 5
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)