Merck
S7031
Sigma-Aldrich
Storage box
polycarbonate, can be washed and autoclaved repeatedly
Synonym(e):
lab storage container, laboratory storage
Größe auswählen
4 EA
CHF 68.00
CHF 68.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 68.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.22
CHF 68.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Materialien
polycarbonate
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 5050-0001
L × B × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
Allgemeine Beschreibung
Uncompartmented for storage of various size items in any environment from -196 to +121°C. Can be washed and autoclaved repeatedly.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1