E8625
Eserin -hemisulfat (Salz)
Synonym(e):
Physostigmin -hemisulfat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1.CNC(=O)Oc4ccc5N(C)[C@H]6N(C)CC[C@@]6(C)c5c4
InChI
1S/2C15H21N3O2.H2O4S/c2*1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;1-5(2,3)4/h2*5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);(H2,1,2,3,4)/t2*13-,15+;/m11./s1
InChIKey
YYBNDIVPHIWTPK-KYJQVDHRSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable