Fortfahren mit
E6005
Ethionamid
≥98.0%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
2-Ethyl-4-pyridincarbothioamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
208-628-9
MDL number:
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethionamid,
assay
≥98.0%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
InChI key
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethionamide (ETA, ETH), a thioamide, is an anti-tuberculosis agent used as a second-line therapy in treating tuberculosis when other agents are not effective. The structure of ETA is similar to isoniazid.
Application
Ethionamide is used in antimicrobials and in potency assay of test compounds on M. tuberculosis.
Biochem/physiol Actions
Ethionamide is used as an anti-tuberculosis antibiotic and an inducer of hypothyroidism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E20000001261004Y0001686
Ethionamid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E2000000
Ethionamid
Ethionamid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1261004
Ethionamid
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethionamid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)