Fortfahren mit
A3650
Amikacin Hydrat
aminoglycoside antibiotic
Synonym(e):
N1-[(S)-4-Amino-2-hydroxybutyryl]kanamycin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 323.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H43N5O13 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.60 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51281632
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-538-5
Beilstein/REAXYS Number:
1445422
MDL number:
CHF 323.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
white to almost white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
InChI key
DTSOZYYWEZJFSS-XTHCGPPUSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Amikacinhydrat wird in Studien zur Antibiotikaempfindlichkeit von Organismen wie Mycobacterium tuberculosis und Ehrlichia phagocytophila verwendet.
Biochem/physiol Actions
Amikacin hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Bindung an die 30S-Untereinheit der Ribosomen und verursacht die Fehlablesung der mRNA. Es behindert die Translokation der tRNA von der A-Stelle in die P-Stelle.
Packaging
5G
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SBR00066A23241019494
description
aminoglycoside antibiotic
description
Ready Made Solution, 25 mg/mL in water
description
aminoglycoside antibiotic
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
ready-to-use solution, liquid
form
powder
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. where can i find the assay potency of the drug?
    1 answer
    1. The potency of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate potency values of >900 ug/mg.