E2625
(+)-Pseudoephedrin
Synonym(e):
(+)-ψ-Ephedrin, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-propanol, d-Isoephedrin, d-Pseudoephedrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C
Format
neat
SMILES String
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChIKey
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..