Merck
862231
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrin-Hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(1R,2S)-(−)-Ephedrin -hydrochlorid, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol -hydrochlorid, (1R,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol -hydrochlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 110.00
100 G
CHF 160.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 110.00
100 G
CHF 160.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.69
Beilstein:
3630391
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −34°, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
216-220 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChIKey
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tianmin Shu et al.
Journal of forensic sciences, 64(5), 1482-1485 (2019-03-06)
Ephedrine (EPH) and pseudoephedrine (PSE) were studied by micro-Raman spectroscopy and UV resonance Raman spectroscopy excited at 785 and 360 nm, respectively. Raman bands at approximately 245 and 410 cm-1 for ephedrine have apparent differences from the same bands at