Merck
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
99% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Bipyridin, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
Beilstein:
113089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
99% (GC)
bp
273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChIKey
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Metallproteaseinhibitor, hochaffiner Chelatbildner von Eisen; kann Fe2+-haltige Enzyme zu 10−8 M hemmen.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
267.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
131 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such