Merck
T9531
Sigma-Aldrich
D-(+)-Trehalose Dihydrat
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Synonym(e):
Trehalose-Dihydrat, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
Beilstein:
5322018
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
Methode(n)
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
Verunreinigungen
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
97-99  °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChIKey
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Allgemeine Beschreibung
Trehalose, auch bekannt als Mycose oder Tremalose, ist ein nicht reduzierendes Disaccharid der Glukose, das häufig in Pilzen, Bakterien und Wirbellosen vorkommt. Sein Vorliegen in diesen Organismen unterstreicht seine Bedeutung für verschiedene biologische Prozesse und potenzielle Anwendungen in der biochemischen Forschung und bei Zellkulturstudien.
Anwendung
D-(+)-Trehalose-Dihydrat wird verwendet:
  • als Transkriptionsfaktor EB (TFEB) zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf ein autophagisch-lysosomales System in Alveolarmakrophagen bei der Silikose beim Menschen
  • als stabilisierender Hilfsstoff in sprühgetrockneten Proteinformulierungen
  • als Kälteschutzmittel zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf Suspensionen von Hodenzellen der Maus
Biochem./physiol. Wirkung
D-(+)-Trehalose schützt vor Austrocknung oder Schädigung von Zellen bei der Kryokonservierung. Es wirkt als Osmolyt und Stressschutzmittel und hilft bei der Speicherung und dem Transport von Kohlenstoff. Trehalose wird in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie eingesetzt. Es spielt eine Schlüsselrolle für das Überleben bestimmter Insekten und Pflanzen, die die Fähigkeit zur Anhydrobiose besitzen, in rauen Umgebungen wie z. B. bei starker Austrocknung.
Qualität
Verringerter Metallionengehalt.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt durch Ionenaustauschchromatografie.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Experimental and theoretical electron density distribution of alpha,alpha-trehalose dihydrate
Stevens E D, et al.
Carbohydrate Research, 345(10), 1469-1481 (2010)
Shiyi Tan et al.
Life sciences, 257, 118043-118043 (2020-07-06)
Alveolar macrophages (AMs) are the primary targets of silicosis. Blockade of autophagy may aggravate the apoptosis of AMs. Trehalose (Tre), a transcription factor EB (TFEB) activator, may impact the autophagy-lysosomal system in AMs during silicosis. However, the mechanism by which
Trehalose production: exploiting novel approaches
Schiraldi C, et al.
Trends in Biotechnology, 20(10), 420- 425 (2002)
Trehalose metabolism in plants
Lunn J E, et al.
The Plant Journal, 79(4), 544-567 (2014)
Trehalose: current use and future applications
Ohtake S and Wang Y J
Journal of Pharmaceutical Sciences, 100(6) , 2020-2053 (2011)