Wichtige Dokumente
245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
Synonym(e):
2,2′-Bi-(γ-picolin), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridin
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-174 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
InChIKey
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?