CLS3596
Corning® TC-behandelte 96-Well-Mikrotiterplatten
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
Größe auswählen
CHF 242.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 242.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Sterilität
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 50 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 3596
Größe
96 wells
Well-Durchm.
6.4 mm
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)