Fortfahren mit
P2192
10X PCR-Puffer
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Synonym(e):
PCR-Pufferlösung, PCR-Reaktionspuffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 53.30
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 144.00
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 209.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 572.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
CHF 53.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Application
10X PCR-Puffer wird als Komponente der PCR-Mischung für Folgendes verwendet:
  • die Amplifikation von Virus-DNA
  • die Amplifikation von genomischer DNA zur Untersuchung von Methylentetrahydrofolatreduktase(MTHFR)-Genmutationen bei Individuen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
  • die Amplifikation des internal transcribed spacer (ITS) des 16S-23S-rRNA-Gens von Bacillus sp.
Features and Benefits
  • Alleinstehender Puffer
  • Kompatibel mit JumpStart Taq DNA-Polymerase (D9307), Taq DNA-Polymerase aus Thermus aquaticus (D1806) und REDTaq® genomische DNA-Polymerase (D8312)
Preparation Note
Composition of the 10× buffer: 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25°C; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2; 0.01% gelatin
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2317L6669S5193
description
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
description
Optimized for routine PCR without MgCl2
description
For fast probe-based quantitative PCR
description
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)