Merck
D0184
Sigma-Aldrich
2′-Desoxyuridin 5′-triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM in H2O
Synonym(e):
dUTP Natriumsalz
Größe auswählen
25 μMOL
CHF 185.00
CHF 185.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μMOL
CHF 185.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N2O14P3 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.14 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.52
CHF 185.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Assay
≥99%
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
100 mM in H2O
Farbe
colorless
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChIKey
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei der DNA-Synthese wird 2′-Desoxyuridin-5′-triphosphat (dUTP) in die DNA eingebaut. Es ist eines der wesentlichen Zwischenprodukte bei der Biosynthese von Pyrimidin-Nukleotiden. Es ist eine der Quellen von Uracil in DNA. Desoxyuridin-5′-triphosphat-Nukleotidhydrolase unterdrückt den Einbau von dUTP in die DNA. Sie wandelt dUTP in 2′-Desoxyuridin-5′-monophosphat (dUMP) um.[1][2]
Anwendung
2-′-Desoxyuridin-5′-triphosphat-natriumsalzlösung wird zur Amplifikation von genomischer DNA der Maus mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet.[3] Sie eignet sich auch zur Kombination mit Uracil-DNA-Glykosylase zum Verhindern der Kontaminationsverschleppung in PCR. Bei der PCR-Reaktion wird dUTP durch dTTP ersetzt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
dUTP incorporation into genomic DNA is linked to transcription in yeast.
Kim N
Nature, 459(7250), 1150-1153 (2009)
M C Longo et al.
Gene, 93(1), 125-128 (1990-09-01)
Polymerase chain reactions (PCRs) synthesize abundant amplification products. Contamination of new PCRs with trace amounts of these products, called carry-over contamination, yields false positive results. Carry-over contamination from some previous PCR can be a significant problem, due both to the
Abundant non-canonical dUTP found in primary human macrophages drives its frequent incorporation by HIV-1 reverse transcriptase.
Kennedy EM
The Journal of Biological Chemistry, 286(28), 25047-25055 (2011)
DNA N-glycosidases: properties of uracil-DNA glycosidase from Escherichia coli.
T Lindahl et al.
The Journal of biological chemistry, 252(10), 3286-3294 (1977-05-25)
Yan Jiang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(21), 7152-7167 (2010-05-28)
Histone methyltransferases specific for the histone H3-lysine 9 residue, including Setdb1 (Set domain, bifurcated 1)/Eset/Kmt1e are associated with repressive chromatin remodeling and expressed in adult brain, but potential effects on neuronal function and behavior remain unexplored. Here, we report that