The composition of Diluent C is considered proprietary.
Wichtige Dokumente
CGLDIL
Verdünnungsmittel C zur allgemeinen Membranmarkierung
Distributed for Phanos Technologies
Synonym(e):
PKH diluent
Größe auswählen
CHF 381.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 381.00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Verlinkung
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- Diluent C 6 vial(s)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
-
What is the composition of Diluent C? (especially, NaCl concentration) Diluent C 버퍼의 조성을 알려주시면 감사하겠습니다. (NaCl농도는 꼭 부탁 드립니다.)