Merck
MINI67
Sigma-Aldrich
PKH67 grün fluoreszierendes Zelllinker-Minikit für die allgemeine Zellmembranmarkierung
Distributed for Phanos Technologies
Synonym(e):
Green PKH membrane mini labeling kit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 402.00
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 402.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.32
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 kit
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Distributed for Phanos Technologies
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Das PKH67-Kit ist zur allgemeinen Zellmembranmarkierung vorgesehen. Es hat eine längere aliphatisches Kohlenstoffkette als PKH1 und PKH2, zwei weitere grüne Farbstoffe, die zuvor für die In-vitro- und In-vivo-Zellverfolgung beschrieben wurden. Basierend auf der längeren Kette zeigten interne Untersuchungen konsistent einen verringerten Zell-Zell-Transfer für PKH67, verglichen mit PKH2.
Bei In-vivo-Studien mit PKH1 und PKH2 wurde ein langsamer Verlust der Fluoreszenz beobachtet. PKH67 kann ähnliche Eigenschaften aufweisen, da dieses Verhalten charakteristisch für grüne Zelllinker-Farbstoffe zu sein scheint, aber nicht für rote Zelllinker-Farbstoffe. Die Korrelation von der In-vitro-Zellmembranrückhaltung mit der In-vivo-Fluoreszenzhalbwertszeit in sich nicht teilenden Zellen berechnet eine In-vivo-Fluoreszenzhalbwertszeit von 10 bis 12 Tagen für PKH67. Andere grüne Zelllinker-Farbstoffe mit ähnlichen Halbwertszeiten werden verwendet, um den In-vivo-Lymphozyten- und -Makrophagentransport über Zeiträume von 1 bis 2 Monaten zu beobachten, was darauf hindeutet, dass PKH67 auch für In-vivo-Verfolgungsstudien von mittlerer Länge geegígnet sind.
Anwendung
Dieses Kit ist zur allgemeinen Zellmembranmarkierung vorgesehen. Bei In-vivo-Studien mit PKH1 und PKH2 wurde ein langsamer Verlust der Fluoreszenz beobachtet. PKH67 kann ähnliche Eigenschaften aufweisen, da dieses Verhalten charakteristisch für grüne Zelllinker-Farbstoffe zu sein scheint, aber nicht für rote Zelllinker-Farbstoffe.
PKH67 grün fluoreszierendes Zelllinker-Minikit für die allgemeine Zellmembranmarkierung wird verwendet, um folgendes zu färben:
Verlinkung
Zusätzliche technische Informationen zu PKH und CellVue® Zelllinker-Fluoreszenzfarbstoffen einschließlich einer umfassenden Bibliografie finden Sie hier
Rechtliche Hinweise
Vertrieben für Phanos Technologies, Inc.
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Diluent C 10 mL
  • PKH67 Cell Linker in ethanol 0.1 mL
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Exosomal MALAT1 derived from oxidized low-density lipoprotein-treated endothelial cells promotes M2 macrophage polarization
Huang C, et al.
Molecular Medicine Reports, 18(1), 509-515 (2018)
A microfluidic study of megakaryocytes membrane transport properties to water and dimethyl sulfoxide at suprazero and subzero temperatures
Tseng HY, et al.
Biopreservation and Biobanking, 9(4), 355-362 (2011)
Simone Moertl et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-02)
Normal tissue toxicity is a dose-limiting factor in radiation therapy. Therefore, a detailed understanding of the normal tissue response to radiation is necessary to predict the risk of normal tissue toxicity and to development strategies for tissue protection. One component
Yuan Yang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(6), 257-257 (2020-11-18)
Mesenchymal stem cell (MSC) infusion has become a novel therapeutic strategy for complex autoimmune diseases; however, few detailed studies have been performed to investigate the benefit and mechanism of MSC treatment on systemic sclerosis (SSc). The present study aimed to
Haiyang Xu et al.
Stem cell research & therapy, 10(1), 381-381 (2019-12-18)
Mesenchymal stem cells (MSCs) play a significant role in cancer initiation and metastasis, sometimes by releasing exosomes that mediate cell communication by delivering microRNAs (miRNAs). This study aimed to investigate the effects of exosomal miR-133b derived from MSCs on glioma
Artikel
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
Questions
  1. how many assays can be obtained from the PKH67 green fluorescent cell linker mini kit? Additionally, approximately how many number of cells that can be labeled using the mini kit?
    1 answer
    1. The MINI67 kit includes enough PKH67 dye for 25 samples and enough Diluent C for 10 samples, assuming a 1 mL sample size. Additionally, the MINI67 kit with PKH67 dye is designed to stain 125 samples. It is important to note that actual results may vary depending on cell type, among other factors.