Merck
SCT107
Sigma-Aldrich
BioTracker 555 Zytoplasmamembran-Farbstoff, orange
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
Methode(n)
cell based assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Lipophile Carbocyanin-Farbstoffe werden häufig zum Markieren von Neuronen in Gewebe mittels retrograder Markierung und für die Membranmarkierung in einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt. Die Farbstoffe fluoreszieren in der wässrigen Phase nur schwach, sind jedoch in den Lipid-Doppelschichten stark fluoreszierend. Die Färbung ist äußerst stabil, weist nur eine geringe Toxizität auf und da der Farbtransfer zwischen den Zellen äußerst gering ist, eignen sich diese Farbstoffe für die langfristige Zellmarkierung und für Verfolgungsstudien. Beim Färben von lebenden Zellen markieren die Farbstoffe die Plasmamembranen und werden in die endozytischen Kompartimente aufgenommen. Die Zellen können vor oder nach der Färbung fixiert werden, wobei die Permeabilisierung das Färbemuster beeinträchtigt.
Anders als bei PKH-Farbstoffen wird für BioTracker Zytoplasmamembran-Farbstoffe kein kompliziertes hzpoosmotisches Markierungsprotokoll erfordert. Hierbei handelt es sich um gebrauchsfertige Farbstoffzufuhrlösungen, die direkt in normales Kulturmedium gegeben werden können, um suspendierte oder adhärente Zellen in der Kultur zu markieren.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 549 nm
Emission: 565 nm
Anwendung
Der lipophile Carbocyanin-Membranfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen eignet sich für die langfristig fluoreszierende Zellmarkierung sowie für Zellverfolgungsstudien.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Qualität
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 549 nm
Emission: 565 nm
Physikalische Form
Flüssig
Lagerung und Haltbarkeit
BioTracker 555 Zytoplasmamembran-Farbstoff, orange, bei 2–8 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup