BP852
Salbutamol-Unreinheit B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-1-(4-hydroxyphenyl)-ethanol, 2-tert.-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
salbutamol, albuterol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(C)(C)C)CC(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
InChIKey
JOGFUYPGDLRKHD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)