C5223
Anti-Cdk2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-CDKN2, Anti-p33(CDK2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat (predicted), human, mouse (predicted)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using 500 μg of HeLa cell nuclear extract
western blot: 0.5-2 μg/mL using human HeLa cell nuclear extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CDK2(1017)
mouse ... Cdk2(12566)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?