Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 57.30 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 94.80 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white to yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
Application
- der Zubereitung kaseinbasierter Nahrung zur Untersuchung der Wirkung von Vitamin E in der Nahrung auf Postlarven von Litopenaeus vannamei
- einem Assay zur Bestimmung der Aktivität einer Lösung, die die drei Enzyme Trypsin, Chymotrypsin und Peptidase enthält.
- einer Studie, die die Verabreichung von Rindersomatotropin (BST) und Labmageninfusionen mit Kasein auf den Stickstoffmetabolismus beim Holsteinrind untersucht.
- als Bestandteil der Blockierungslösung bei Immunblots.[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine |
| technique(s) electrophoresis: suitable, ligand binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III | solubility H2O: insoluble (forms a cloudy suspension) | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, turbid, faintly yellow | solubility water: soluble (40 mg/ml) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C8654-1KG | 04061835556274 |
| C8654-500G | 04061835556281 |