Fortfahren mit
PROTGA-RO
Roche
Protein G-Agarose
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Synonym(e):
Protein G, Agarose
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 558.00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'110.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.54
Form:
suspension
Assay:
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
CHF 558.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
suspension
packaging
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Protein G wurde ursprünglich aus einem menschlichen Gruppe-G-Streptokokkenstamm (G148) isoliert. Es ist ein Zellwandprotein mit hoher Affinität zum IgG (Immunglobulin G). Es hat ein mutmaßliches Molekulargewicht von 30.000 Da. Es interagiert mit allen Unterklassen des menschliche IgG und bindet auch an Maus-, Kaninchen- und Ziegen-IgG.[1]
Application
Affinitätschromatographie mit Protein-G- sowie Protein-A-Agarose ist die bevorzugte Methode für die Aufreinigung der IgG vieler Spezies. Es wird als Vorreinigungsmittel verwendet bei
Biochem/physiol Actions
Protein G ist ein aus einem bestimmten Bakterienstamm isoliertes Zellwandprotein, das spezifische Bindungsstellen für bestimmte Klassen von Immunglobulinen verschiedener Spezies aufweist. Protein G bindet an fast alle IgG-Unterklassen, aber an keine anderen Klassen von Immunoglobulinen.
Bindungskapazität: 20 mg menschliches IgG (polyklonal)/ml (das IgG wird bei einem pH-Wert von 7,0 beladen und mit 200 mM Glycin, pH 2,8, eluiert)
Struktur: rekombinantes Protein G (E. coli, Mr = 22.000) wird kovalent an quervernetzte 4%ige Agarose-Beads gekoppelt: 2,5 mg Protein G (>98 % rein)/1 ml Gel.
Features and Benefits
Inhalt
Vorgequelltes Gel, gebrauchsfertig, 2 ml oder 5 ml Gel (abgesetztes Gelvolumen) in einem Puffer, der 14 - 19 % Ethanol als Konservierungsmittel enthält, nicht steril.
Protein G Inhalt: 2,5 mg/ml vorgequelltes Gel
Analysis Note
Reinheit: >98 % (HPLC, SDS-PAGE); vollkommen frei von Staphylokokken-Enterotoxinen.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PROTAA-ROP817016-201
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
suspension
form
suspension
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume])
packaging
pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume])
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Upstate®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein G-Agarose
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)