C3886
Kristallviolett
Dye content ≥90 %
Synonym(e):
Basic Violet 3, Hexamethylpararosanilinchlorid, Kristallviolett, Methylviolett 10B
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥90%
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable