Wichtige Dokumente
252549
Formaldehyd -Lösung
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Synonym(e):
Formalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Dampfdruck
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
572 °F
Enthält
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Konzentration
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
Verunreinigungen
≤0.006 meq/g Titr. acid
Glührückstand
≤0.005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3765
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Eignung
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES String
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?