Wichtige Dokumente
C1345
Katalase aus Rinderleber
powder, suitable for cell culture, 2,000-5,000 units/mg protein
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreduktase
Größe auswählen
CHF 65.70
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 65.70
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine liver
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Spezifische Aktivität
2,000-5,000 units/mg protein
Mol-Gew.
tetramer ~250 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Isoelektrischer Punkt
5.4
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
cow ... CAT(280743)
Allgemeine Beschreibung
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Anwendung
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
- zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
- zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
- in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This procedure may be used for all Catalase products.