Merck
L0399900
Levocarnitin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Carnitin Inneres Salz, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrat, Vitamin BT
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
Beilstein:
4292315
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levocarnitine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
197-212 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChIKey
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levocarnitine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Carnitin ist ein quaternäres Amin, das natürlich in den meisten Säugetiergeweben vorkommt. Es ist in relativ hoher Konzentration im Skelettmuskel und im Herzen vorhanden, wo es an der Regulierung des Energiestoffwechsels beteiligt ist. Es verschiebt den Glucosestoffwechsel von der Glycolyse zur Glycogen-Speicherung und verbessert den Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien, wo sie zur Energiegewinnung oxidiert werden.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrea Lenzi et al.
Fertility and sterility, 81(6), 1578-1584 (2004-06-15)
To determine the efficacy of combined l-carnitine and l-acetyl-carnitine therapy in infertile males with oligo-astheno-teratozoospermia. Placebo-controlled double-blind randomized trial. University tertiary referral center. Sixty infertile patients (aged 20-40 years) with the following baseline sperm selection criteria: concentration, 10 to 40
N A Oey et al.
Placenta, 27(8), 841-846 (2005-11-23)
Carnitine plays an indispensable role in fatty acid oxidation. Previous studies revealed that fetal carnitine is derived from the mother via transplacental transfer. Recent studies demonstrated the presence and importance of an active fatty acid oxidation system in the human
Allan M Evans et al.
Clinical pharmacokinetics, 42(11), 941-967 (2003-08-12)
L-Carnitine is a naturally occurring compound that facilitates the transport of fatty acids into mitochondria for beta-oxidation. Exogenous L-carnitine is used clinically for the treatment of carnitine deficiency disorders and a range of other conditions. In humans, the endogenous carnitine
Xiaoshan Zhou et al.
PloS one, 8(3), e58843-e58843 (2013-03-19)
Thymidine kinase 2 (TK2) deficiency in humans causes mitochondrial DNA (mtDNA) depletion syndrome. To study the molecular mechanisms underlying the disease and search for treatment options, we previously generated and described a TK2 deficient mouse strain (TK2(-/-)) that progressively loses
Sandra Wächter et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 318(1-2), 51-61 (2002-03-07)
Long-term administration of high oral doses of L-carnitine on the skeletal muscle composition and the physical performance has not been studied in humans. Eight healthy male adults were treated with 2 x 2 g of L-carnitine per day for 3