Fortfahren mit
C0780
Creatin
suitable for cell culture
Synonym(e):
N-Amidinosarcosin, N-Guanyl-N-methylglycin, Kreatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-306-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
907175
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Creatin, anhydrous
grade
anhydrous
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
SMILES string
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
InChI key
CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Kreatin (Cr) und Phospho-Kreatin (PCr) sind an der schnellen ATP-Erzeugung, primär in Skelettmuskelgewebe, durch die Wirkung von Kreatinkinase(n) beteiligt. Kreatin kann als Nahrungsergänzungsmittel zur Untersuchung seines Aufnahmemechanismus und Metabolismus verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Kreatin ist eine stickstoffhaltige Verbindung, die als energiereicher Speicher für die schnelle Regeneration von ATP dient.
Kreatin ist eine stickstoffhaltige Verbindung, die als energiereicher Speicher für die schnelle Regeneration von ATP dient. Etwa 95 % des Kreatins befinden sich im Skelettmuskel, hauptsächlich als Phosphokreatin. Kreatin kann durch die Nahrungsaufnahme erhalten oder in einer mehrstufigen Reaktion in den Nieren und der Leber aus L-Arginin, Glycin und L-Methionin gebildet werden. Kreatin wird anschließend in das Muskelgewebe transportiert. Die Nahrungsergänzung mit Kreatin wird zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit, primär durch die Erhöhung der Muskelmasse, eingesetzt. Kreatin wird auch als eine Behandlung für neuromuskuläre Erkrankungen geprüft, wobei es dem Nervenschutz und der Verbesserung des bioenergetischen Zustands von Zellen dienen kann.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7477A3594A0876
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
BioPerformance Certified
grade
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, ligand binding assay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Creatin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf