Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-768-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4292315
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Carnitin Inneres Salz, synthetic, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
197-212 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
detection
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Application
Das innere Salz von L-Carnitin wird als Komponente eines Assay-Mediums für mitochondriale Seahorse XF-Stresstests eingesetzt. Darüber hinaus wird es oral an tumortragende Mäuse verabreicht, um seine Wirkung auf die Regulation des Peroxisomproliferator-aktivierten Rezeptors zu untersuchen und damit die Entzündungsreaktion der Leber zu analysieren.
Biochem/physiol Actions
Carnitin ist ein quaternäres Amin, das natürlich in den meisten Säugetiergeweben vorkommt. Es ist in relativ hoher Konzentration im Skelettmuskel und im Herzen vorhanden, wo es an der Regulierung des Energiestoffwechsels beteiligt ist. Es verschiebt den Glucosestoffwechsel von der Glycolyse zur Glycogen-Speicherung und verbessert den Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien, wo sie zur Energiegewinnung oxidiert werden.
Aus Lysin biosynthetisiertes Carnitin. Carnitin unterstützt den Transport von Fettsäuren in das mitochondriale Kompartiment. Im Gewebe der Skelett- und Herzmuskulatur wirkt es als Stoffwechsel-Cofaktor. Carnitin steht evtl. mit der Energiegewinnung aus verzweigtkettigen Aminosäuren in Verbindung.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?