Merck
T8691
Sigma-Aldrich
Taurin
suitable for cell culture, BioXtra, meets USP testing specifications
Synonym(e):
2-Aminoethansulfonsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 66.70
100 G
CHF 222.00
1 KG
CHF 1’230.00
CHF 66.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 66.70
100 G
CHF 222.00
1 KG
CHF 1’230.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
Beilstein:
1751215
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 66.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Taurin, suitable for cell culture, meets USP testing specifications
Agentur
meets USP testing specifications
Produktlinie
BioXtra
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChIKey
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
Taurin hat folgende Anwendungen:
  • als Bestandteil von Kardiomyozyten-Dissoziationslösung[1]
  • als Zusatz zu m-SOF-Medium (modifizierte synthetische Eileiterflüssigkeit) zur Kultivierung der mutmaßlichen Zygoten[2]
  • als Bestandteil einer Lösung mit niedrigem Ca2+ Gehalt zur Herstellung von Kollagenase-B-Lösung, die zur Dissoziation von Kolonien in einzelne Zellen dient[3]
  • für die Beurteilung seiner Wirkung auf Rinderembryonen, die bei der In-vitro-Befruchtung mit dem Sperma unterschiedlicher Bullen befruchtet wurden[4]
  • als Bestandteil von Kulturmedium für die Derivatisierung von Hornhaut-Organoiden[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren.
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren. Bedingt essentielle sulfonierte Aminosäure, die in manchen Zellen die Apoptose moduliert; spielt eine Rolle in zahlreichen Stoffwechselvorgängen; ist ein Produkt des Methionin- und Cysteinstoffwechsels
Taurin wird vorwiegend in der Retina und im Herzen gefunden, daneben auch in Gehirn, Innereien, Skelettmuskulatur und Nieren. Es regelt die intrazelluläre Calciumkonzentration, schützt vor ischämischen Reperfusionsschäden und besitzt blutdrucksenkende Eigenschaften. Ebenso spielt Taurin eine wichtige Rolle für die Gallebildung und den Fettverdau. Ein Taurinmangel steht mit der Entwicklung von Angststörungen, Hyperaktivität, Epilepsie und Depression in Verbindung.[6]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patient-specific induced pluripotent stem cell models: generation and characterization of cardiac cells
Zanella F and Sheikh F
Methods in Molecular Biology, 147-162 (2014)
The Effect of Various Concentrations of Taurine during In vitro Fertilization on the Development of Bovine Embryos Fertilized with Spermatozoa from Three Different Bulls
Tsuzuki Y, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (2010)
Scalable expansion of human pluripotent stem cells in suspension culture
Zweigerdt R, et al.
Nature Protocols, 6(5), 689-689 (2011)
Variations in bovine embryo production between individual donors for OPU-IVF are closely related to glutathione concentrations in oocytes during in vitro maturation
Hidaka T, et al.
Theriogenology, 113(2), 176-182 (2018)
Cornea organoids from human induced pluripotent stem cells
Foster JW, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Artikel
Reinstwasser aus dem Milli-Q®-System nachweislich BPA-frei, geeignet für die Embryonenfroschung und minimiert Interferenzen durch endokrine Disruptoren.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the recommendations for suspension and storage?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 25 mg/mL. Other solvents have not been investigated. While this material is expected to be stable in solution, stability studies have not been performed. Other sources suggest that stock solutions are stable in aliquots at -20°C. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3128499/