B8685
BM 15766 sulfate
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-[2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-propenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzoic acid sulfate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
DMSO: soluble 4 mg/mL
water: insoluble
Ersteller
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artikel
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research