Fortfahren mit
B6777
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz
BioReagent, ≥99%, powder, suitable for molecular biology
Synonym(e):
BCIP® p-Toluidinsalz, X-phosphat p-Toluidinsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 118.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 403.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
CHF 118.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz, BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Histochemisches Substrat für alkaline Phosphatase.
Application
Für die kolorimetrische Bestimmung von mit alkalischer Phosphatase markierten Molekülen sind 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) und Nitroblautetrazolium (NBT) verfügbar. Das vielseitige BCIP/NBT-Substratsystem ist in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzbar, darunter im Northern, Southern und Western Blotting, bei der In-situ-Hybridisierung und in der Immunhistochemie.
BCIP ist in zwei Salzformen erhältlich: als Dinatriumsalz, das in Wasser löslich ist, und in Form von p-Toluidin, das in Dimethylformamid gelöst werden kann. Diese Salzformen eignen sich zur Herstellung einer Stammlösung, die in Verbindung mit NBT und einem Reaktionspuffer eine Substratlösung für die alkalische Phosphatase bildet. Wenn dieses Substratsystem mit der alkalischen Phosphatase inkubiert wird, erzeugt es ein unlösliches NBT-Diformazan-Produkt, das aufgrund seiner violetten Farbe leicht festzustellen ist. Zur besseren Benutzerfreundlichkeit wird ein Gemisch von BCIP und NBT in einer einfach aufzulösenden Tablettenform sowie als gebrauchsfertige Flüssigkeit angeboten.
Für die kolorimetrische Bestimmung von mit alkalischer Phosphatase markierten Molekülen.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B027416670B6149
description
BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
description
tablet
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
tablet
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)